6-Bromospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-4-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470224-5G
APOSOR470224-5GEA 1220 EUR InStock
APOSOR470224-5G
6-Bromospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-4-one
6-Bromospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclobutane]-4-one
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂O
MW: 267,122 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651728
Numéro CAS: 1272756-13-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité