4-(3-Oxo-1,4-diazaspiro[4.4]non-2-yl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470232-5G
APOSOR470232-5GEA 1120 EUR InStock
APOSOR470232-5G
4-(3-Oxo-1,4-diazaspiro[4.4]non-2-yl)benzonitrile
4-(3-Oxo-1,4-diazaspiro[4.4]non-2-yl)benzonitrile
Formule: C₁₄H₁₅N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651740
Numéro CAS: 1272755-80-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité