3-(2-Bromophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470233-5G
APOSOR470233-5GEA 1120 EUR InStock
APOSOR470233-5G
3-(2-Bromophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
3-(2-Bromophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Formule: C₁₃H₁₅BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651741
Numéro CAS: 1272755-96-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité