2-(7-Oxo-5,8-diazaspiro[3.4]oct-6-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470236-5G
APOSOR470236-5GEA 1220 EUR InStock
APOSOR470236-5G
2-(7-Oxo-5,8-diazaspiro[3.4]oct-6-yl)benzoic acid
2-(7-Oxo-5,8-diazaspiro[3.4]oct-6-yl)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651747
Numéro CAS: 1272755-83-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité