7-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470241-5G
APOSOR470241-5GEA 1220 EUR InStock
APOSOR470241-5G
7-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
7-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₃S
MW: 280,343 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651753
Numéro CAS: 1272755-84-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité