Methyl 4-(1,1-Dioxothiomorpholino)butyrate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470243-1G
APOSOR470243-1GEA 713 EUR InStock
APOSOR470243-1G
Methyl 4-(1,1-Dioxothiomorpholino)butyrate
Methyl 4-(1,1-Dioxothiomorpholino)butyrate
Formule: C₉H₁₇NO₄S
MW: 235,301 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09880001
Numéro CAS: 1000342-02-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité