Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Boc-3-thiomorpholinopropylamine

Fournisseur: Apollo Scientific

OR470247-5G
APOSOR470247-5GEA 1350 EUR InStock
APOSOR470247-5G
N-Boc-3-thiomorpholinopropylamine
N-Boc-3-thiomorpholinopropylamine


Formule: C₁₂H₂₄N₂O₂S
MW: 260,396 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781311
Numéro CAS: 454701-66-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité