4-Methyl-1-piperazinepropionic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470248-5G
APOSOR470248-5GEA 916 EUR InStock
APOSOR470248-5G
4-Methyl-1-piperazinepropionic acid hydrochloride
4-Methyl-1-piperazinepropionic acid hydrochloride
Formule: C₈H₁₆N₂O₂·ClH
MW: 208,686 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03452741
Numéro CAS: 775349-40-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité