3-Amino-3-cyclopentylpropanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470266-5G
APOSOR470266-5GEA 1540 EUR InStock
APOSOR470266-5G
3-Amino-3-cyclopentylpropanoic acid
3-Amino-3-cyclopentylpropanoic acid
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03002509
Numéro CAS: 682804-23-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité