[5-(4-Methoxyphenyl)-3-pyridyl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470284-5G
APOSOR470284-5GEA 1540 EUR InStock
APOSOR470284-5G
[5-(4-Methoxyphenyl)-3-pyridyl]methanol
[5-(4-Methoxyphenyl)-3-pyridyl]methanol
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
MW: 215,248 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410316
Numéro CAS: 887974-21-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité