3-[3-[2-(2-Tetrahydropyranyloxy)ethyl]ureido]thiophene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470286-5G
APOSOR470286-5GEA 1540 EUR InStock
APOSOR470286-5G
3-[3-[2-(2-Tetrahydropyranyloxy)ethyl]ureido]thiophene-2-carboxylic acid
3-[3-[2-(2-Tetrahydropyranyloxy)ethyl]ureido]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₅S
MW: 314,357 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18433028
Numéro CAS: 1265892-01-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité