Methyl 3-(1-Benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridyl)propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470287-1G
APOSOR470287-1GEA 1210 EUR InStock
APOSOR470287-1G
Methyl 3-(1-Benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridyl)propanoate
Methyl 3-(1-Benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridyl)propanoate
Formule: C₁₆H₂₁NO₂
MW: 259,343 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22423105
Numéro CAS: 1398534-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité