Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(1-Naphthyloxy)benzonitrile

Fournisseur: Apollo Scientific

OR470291-5G
APOSOR470291-5GEA 713 EUR InStock
APOSOR470291-5G
3-(1-Naphthyloxy)benzonitrile
3-(1-Naphthyloxy)benzonitrile


Formule: C₁₇H₁₁NO
MW: 245,275 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442773
Numéro CAS: 1314406-41-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité