2-Amino-2-(3,5-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470326-5G
APOSOR470326-5GEA 1330 EUR InStock
APOSOR470326-5G
2-Amino-2-(3,5-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(3,5-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₈H₇Cl₂NO₂·ClH
MW: 256,514 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202321
Numéro CAS: 1137014-87-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité