6-(4-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470328-5G
APOSOR470328-5GEA 1540 EUR InStock
APOSOR470328-5G
6-(4-Methoxyphenyl)nicotinic acid
6-(4-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Formule: C₁₃H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410402
Numéro CAS: 223127-23-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité