1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(3-chlorophenyl)propane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470331-5G
APOSOR470331-5GEA 1540 EUR InStock
APOSOR470331-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(3-chlorophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(3-chlorophenyl)propane
Formule: C₁₄H₁₉BrClNO₂
MW: 348,663 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410609
Numéro CAS: 924817-77-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité