4-(Benzylamino)tetrahydrothiopyran
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470341-5G
APOSOR470341-5GEA 997 EUR InStock
APOSOR470341-5G
4-(Benzylamino)tetrahydrothiopyran
4-(Benzylamino)tetrahydrothiopyran
Formule: C₁₂H₁₇NS
MW: 207,335 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410637
Numéro CAS: 887978-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité