Fmoc-2-amino-5-methoxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470350-5G
APOSOR470350-5GEA 1120 EUR InStock
APOSOR470350-5G
Fmoc-2-amino-5-methoxybenzoic acid
Fmoc-2-amino-5-methoxybenzoic acid
Formule: C₂₃H₁₉NO₅
MW: 389,41 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682215
Numéro CAS: 332121-93-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité