5-Methyl-2-(phenylethynyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470351-1G
APOSOR470351-1GEA 137 EUR InStock
APOSOR470351-1G
5-Methyl-2-(phenylethynyl)pyridine
5-Methyl-2-(phenylethynyl)pyridine
Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193,244 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18205120
Numéro CAS: 124300-38-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité