2-Hydroxy-5-pentylbenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470353-5G
APOSOR470353-5GEA 1120 EUR InStock
APOSOR470353-5G
2-Hydroxy-5-pentylbenzoic acid
2-Hydroxy-5-pentylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208,254 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11203636
Numéro CAS: 28488-46-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité