3-(Boc-amino)-3-(3-chlorophenyl)-1-propanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470354-5G
APOSOR470354-5GEA 1330 EUR InStock
APOSOR470354-5G
3-(Boc-amino)-3-(3-chlorophenyl)-1-propanol
3-(Boc-amino)-3-(3-chlorophenyl)-1-propanol
Formule: C₁₄H₂₀ClNO₃
MW: 285,766 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18907505
Numéro CAS: 1314406-54-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité