Ethyl 3-Oxo-3-(6-quinolyl)propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470355-5G
APOSOR470355-5GEA 1120 EUR InStock
APOSOR470355-5G
Ethyl 3-Oxo-3-(6-quinolyl)propanoate
Ethyl 3-Oxo-3-(6-quinolyl)propanoate
Formule: C₁₄H₁₃NO₃
MW: 243,258 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07370067
Numéro CAS: 858646-09-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité