5-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470376-5G
APOSOR470376-5GEA 1940 EUR InStock
APOSOR470376-5G
5-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
5-(3,4-Dimethoxyphenyl)nicotinic acid
Formule: C₁₄H₁₃NO₄
MW: 259,257 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410296
Numéro CAS: 887973-42-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité