2-[2-(Vinyloxy)ethoxy]isoindoline-1,3-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-(Vinyloxy)ethoxy)isoindoline-1,3-dione
OR470381-5G
APOSOR470381-5GEA 916 EUR InStock
APOSOR470381-5G
2-[2-(Vinyloxy)ethoxy]isoindoline-1,3-dione
2-[2-(Vinyloxy)ethoxy]isoindoline-1,3-dione
Formule: C₁₂H₁₁NO₄
MW: 233,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15142583
Numéro CAS: 391212-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité