6-Cbz-2,2-dimethylhexahydropyrrolo[3,4-d]-1,3-oxazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470384-1G
APOSOR470384-1GEA 896 EUR InStock
APOSOR470384-1G
6-Cbz-2,2-dimethylhexahydropyrrolo[3,4-d]-1,3-oxazine
6-Cbz-2,2-dimethylhexahydropyrrolo[3,4-d]-1,3-oxazine
Formule: C₁₆H₂₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20134214
Numéro CAS: 1346597-57-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité