4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470405-5G
APOSOR470405-5GEA 1280 EUR InStock
APOSOR470405-5G
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₁₁NO₂S
MW: 161,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656113
Numéro CAS: 39124-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité