2-Amino-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470406-5G
APOSOR470406-5GEA 916 EUR InStock
APOSOR470406-5G
2-Amino-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅NO₅·ClH
MW: 277,701 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410544
Numéro CAS: 86053-95-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité