3-tert-Butoxybenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470408-5G
APOSOR470408-5GEA 804 EUR InStock
APOSOR470408-5G
3-tert-Butoxybenzaldehyde
3-tert-Butoxybenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,228 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258842
Numéro CAS: 64859-36-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité