N-Benzyl-N-methyl-1H-benzotriazole-1-methanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470418-5G
APOSOR470418-5GEA 397 EUR InStock
APOSOR470418-5G
N-Benzyl-N-methyl-1H-benzotriazole-1-methanamine
N-Benzyl-N-methyl-1H-benzotriazole-1-methanamine
Formule: C₁₅H₁₆N₄
MW: 252,314 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00964110
Numéro CAS: 57684-27-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité