N-Methyl-N-(methylsulphonyl)glycine ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470432-5G
APOSOR470432-5GEA 601 EUR InStock
APOSOR470432-5G
N-Methyl-N-(methylsulphonyl)glycine ethyl ester
N-Methyl-N-(methylsulphonyl)glycine ethyl ester
Formule: C₆H₁₃NO₄S
MW: 195,237 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16042210
Numéro CAS: 58742-72-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité