Ethyl 4-(Methylsulphonyl)-2-morpholinobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470433-5G
APOSOR470433-5GEA 997 EUR InStock
APOSOR470433-5G
Ethyl 4-(Methylsulphonyl)-2-morpholinobenzoate
Ethyl 4-(Methylsulphonyl)-2-morpholinobenzoate
Formule: C₁₄H₁₉NO₅S
MW: 313,369 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21332900
Numéro CAS: 1354940-64-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité