2-Amino-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazole-4(3H)-thione
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470444-5G
APOSOR470444-5GEA 1010 EUR InStock
APOSOR470444-5G
2-Amino-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazole-4(3H)-thione
2-Amino-1,3,5-triazino[1,2-a]benzimidazole-4(3H)-thione
Formule: C₉H₇N₅S
MW: 217,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02252796
Numéro CAS: 78650-21-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité