Ethyl 2-(2-Benzoxazolylamino)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470448-5G
APOSOR470448-5GEA 804 EUR InStock
APOSOR470448-5G
Ethyl 2-(2-Benzoxazolylamino)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-(2-Benzoxazolylamino)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₂N₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22205841
Numéro CAS: 670220-69-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité