5-(tert-Butyl)benzoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470461-5G
APOSOR470461-5GEA 408 EUR InStock
APOSOR470461-5G
5-(tert-Butyl)benzoxazole
5-(tert-Butyl)benzoxazole
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027424
Numéro CAS: 908011-92-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité