5-(tert-Butyl)-2-ethylbenzoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470462-5G
APOSOR470462-5GEA 408 EUR InStock
APOSOR470462-5G
5-(tert-Butyl)-2-ethylbenzoxazole
5-(tert-Butyl)-2-ethylbenzoxazole
Formule: C₁₃H₁₇NO
MW: 203.28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19375298
Numéro CAS: 1267427-47-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité