Ethyl 3-Bromoindole-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470492-5G
APOSOR470492-5GEA 510 EUR InStock
APOSOR470492-5G
Ethyl 3-Bromoindole-1-carboxylate
Ethyl 3-Bromoindole-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268,107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22205866
Numéro CAS: 1375064-59-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité