Ethyl 3-Bromo-4-chloroindole-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470496-5G
APOSOR470496-5GEA 713 EUR InStock
APOSOR470496-5G
Ethyl 3-Bromo-4-chloroindole-1-carboxylate
Ethyl 3-Bromo-4-chloroindole-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₉BrClNO₂
MW: 302,552 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22205874
Numéro CAS: 1375064-58-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité