1-Acetyl-3-bromo-7-methylindole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470498-5G
APOSOR470498-5GEA 510 EUR InStock
APOSOR470498-5G
1-Acetyl-3-bromo-7-methylindole
1-Acetyl-3-bromo-7-methylindole
Formule: C₁₁H₁₀BrNO
MW: 252,107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22205876
Numéro CAS: 1375064-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité