2',3',4'-Triméthoxyacétophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)ethan-1-one, 2-3-4-Trimethxoyacetophenone
OR4705-25G
APOSOR4705-25GEA 159 EUR InStock
APOSOR4705-25G
2',3',4'-Triméthoxyacétophénone 97%
2',3',4'-Triméthoxyacétophénone
Formule: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Point d'ébullition: 295…297 °C
Point de fusion: 14…15 °C
Densité: 1.155 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008726
Numéro CAS: 13909-73-4
EINECS: 237-678-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité