3-Bromo-7-methyl-1-(p-toluenesulphonyl)indole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470500-5G
APOSOR470500-5GEA 510 EUR InStock
APOSOR470500-5G
3-Bromo-7-methyl-1-(p-toluenesulphonyl)indole
3-Bromo-7-methyl-1-(p-toluenesulphonyl)indole
Formule: C₁₆H₁₄BrNO₂S
MW: 364,257 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22205878
Numéro CAS: 887338-40-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité