5-Propylpyrazole-3-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470503-5G
APOSOR470503-5GEA 561 EUR InStock
APOSOR470503-5G
5-Propylpyrazole-3-carboxamide
5-Propylpyrazole-3-carboxamide
Formule: C₇H₁₁N₃O
MW: 153,182 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619745
Numéro CAS: 957129-48-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité