4,4-Dimethylcyclohexanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470504-5G
APOSOR470504-5GEA 1410 EUR InStock
APOSOR470504-5G
4,4-Dimethylcyclohexanamine hydrochloride
4,4-Dimethylcyclohexanamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₇N·ClH
MW: 163,688 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460047
Numéro CAS: 25834-99-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité