α-(3-Biphenylyl)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470506-1G
APOSOR470506-1GEA 601 EUR InStock
APOSOR470506-1G
α-(3-Biphenylyl)benzylamine
α-(3-Biphenylyl)benzylamine
Formule: C₁₉H₁₇N
MW: 259,345 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22574976
Numéro CAS: 1138152-53-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité