Methyl 1-(2-Chlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470533-5G
APOSOR470533-5GEA 1010 EUR InStock
APOSOR470533-5G
Methyl 1-(2-Chlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Methyl 1-(2-Chlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formule: C₁₄H₁₅ClO₃
MW: 266,72 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22423139
Numéro CAS: 1385694-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité