Methyl 1-(2-Methyl-3-nitrophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470537-5G
APOSOR470537-5GEA 1120 EUR InStock
APOSOR470537-5G
Methyl 1-(2-Methyl-3-nitrophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Methyl 1-(2-Methyl-3-nitrophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₇NO₅
MW: 291,299 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22423144
Numéro CAS: 1385694-51-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité