Ethyl 1-(4-Nitrophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470542-5G
APOSOR470542-5GEA 1010 EUR InStock
APOSOR470542-5G
Ethyl 1-(4-Nitrophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Ethyl 1-(4-Nitrophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₇NO₅
MW: 291,299 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22574980
Numéro CAS: 1408058-10-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité