(3-Pyridyl)(3-quinolyl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470549-1G
APOSOR470549-1GEA 499 EUR InStock
APOSOR470549-1G
(3-Pyridyl)(3-quinolyl)methanol
(3-Pyridyl)(3-quinolyl)methanol
Formule: C₁₅H₁₂N₂O
MW: 236,269 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12833812
Numéro CAS: 1183608-99-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité