Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-4-methylpentanenitrile

Fournisseur: Apollo Scientific

OR470557-1G
APOSOR470557-1GEA 448 EUR InStock
APOSOR470557-1G
2-Amino-4-methylpentanenitrile
2-Amino-4-methylpentanenitrile


Formule: C₆H₁₂N₂
MW: 112,173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09738948
Numéro CAS: 65451-12-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité