3-Bromo-7-chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470559-1G
APOSOR470559-1GEA 713 EUR InStock
APOSOR470559-1G
3-Bromo-7-chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile
3-Bromo-7-chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile
Formule: C₈H₂BrClN₂S
MW: 273,537 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14706347
Numéro CAS: 798574-82-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité