Ethyl 3-(4-Methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470574-1G
APOSOR470574-1GEA 397 EUR InStock
APOSOR470574-1G
Ethyl 3-(4-Methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)propanoate
Ethyl 3-(4-Methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)propanoate
Formule: C₉H₁₄N₂O₄
MW: 214,218 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22682790
Numéro CAS: 1418117-73-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité